missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol, TRC

Artikelnummer. 30427649
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427649 10 mg
30415575 50 mg
30409450 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13945010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1824144-99-1
Molekylær formel C6H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 135.12
IUPAC navn [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol
SMIL Oc1cccc2ncnn12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-3-1-2-5-7-4-8-9(5)6/h1-4,10H
Formel vægt 135.0433
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.