Få mere at vide
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol, TRC
Artikelnummer. 30415575
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415575 50 mg
30427649 10 mg
30409450 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13945050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1824144-99-1
Molekylær formel C6H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 135.12
IUPAC navn [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol
SMIL Oc1cccc2ncnn12
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-ol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-3-1-2-5-7-4-8-9(5)6/h1-4,10H
Formel vægt 135.0433
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.