Få mere at vide
1,2,4-Triazol, TRC
Artikelnummer. 30450861
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450861 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30450861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7674105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 H3 N3
Mængde 5 g
Synonym 1H-1,2,4-Triazol, 1H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI), 3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, NSC 83128, CGA 71019, CGA 98032
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMIL c1nc[nH]n1
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 69.07
Formel vægt 69.0327
Procent renhed >95