Få mere at vide
1,2,4-Triazol, TRC
Artikelnummer. 30455997
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30455997 100 g
1 options
Artikelnummer. 30455997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767410100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 H3 N3
Mængde 100 g
Synonym 1H-1,2,4-Triazol, 1H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI), 3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, NSC 83128, CGA 71019, CGA 98032
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMIL c1nc[nH]n1
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 69.07
Formel vægt 69.0327
Procent renhed >95