Få mere at vide
1,2,4-Triazol natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30454681
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30454681 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30454681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76744010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazole Sodium Salt
CAS 41253-21-8
Molekylær formel C2H2N3Na
Mængde 10 g
Synonym 1H-1,2,4-Triazole Sodium Salt, Sodium 1,2,4-triazole-4-ide, Sodium 1H-1,2,4-Triazolate, Sodium 1H-1,2,4-Triazolide, Triazole Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
SMIL [Na+].c1nc[n-]n1
IUPAC navn natrium; 2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-diene
Molekylvægt (g/mol) 91.05
Formel vægt 91.0146