Få mere at vide
1,2,4-Triazol, natriumsalt, 90%, teknisk
Artikelnummer. 10341004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10341004 10 g Glasflaske 10g
10173820 50 g Glasflaske 50g
10091881 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10341004 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188990100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 41253-21-8 | C2H2N3Na | 91,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41253-21-8
Molekylær formel C2H2N3Na
Molekylvægt (g/mol) 91.05
MDL nummer MFCD00044437
InChI nøgle NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
PubChem CID 4649906
IUPAC navn natrium;2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-dien
SMIL C1=NC=N[N-]1.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 295 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 26, II, 7
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 91.05
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.