Få mere at vide
1,2,4-Triazole, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 288-88-0 |
| Smeltepunkt | 119°C to 122°C |
| Tæthed | 1.15 g/cm3 at 130°C |
| Kogepunkt | 259°C to 261°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005228 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,2,4-Triazole, 1,2,4-Triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.07 |
| Grad | Research |