missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Triazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triazole-d3 |
| CAS | 43088-92-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C2 D3 N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazole-D3, 1H-1,2,4-Triazole-1,3,5-d3 (9CI','ACI), 1,2,4-Triazole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1D,2D/hD |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])n([2H])n1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.084 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?