Få mere at vide
1,2,4-Triazole-d3, TRC
Artikelnummer. 30454891
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30454891 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76741150MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazole-d3
CAS 43088-92-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C2 D3 N3
Mængde 50 mg
Synonym 1,2,4-Triazole-D3, 1H-1,2,4-Triazole-1,3,5-d3 (9CI','ACI), 1,2,4-Triazole-d3
InChI formel InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1D,2D/hD
SMIL [2H]c1nc([2H])n([2H])n1
IUPAC navn 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazole
Molekylvægt (g/mol) 72.084
Formel vægt 72.052
Procent renhed >95