Få mere at vide
1,2,4-Triazole-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triazole-d3 |
| CAS | 43088-92-2 |
| Molekylær formel | C2 D3 N3 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2 H,(H,3,4,5)/i1D,2 D/hD |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])n1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-trideuterio-1,2,4-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.084 |
| Formel vægt | 72.052 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |