Få mere at vide
1,2,4-Triazol, 99%
Beskrivelse
1,2,4-triazol anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det virker som et anti-afkalkningsmiddel og antifungal forbindelse. Det er meget udbredt i svampedræbende midler såsom fluconazol anditraconazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,4-Triazol anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det virker som et anti-afkalkningsmiddel og antifungal forbindelse. Det er meget udbredt i svampedræbende midler såsom fluconazol anditraconazol.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triazole |
| Smeltepunkt | 118 °C til 122 °C |
| Kogepunkt | 260 °C |
| Flammepunkt | 158 °C (316 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 104767 |
| Merck Index | 14,9605 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 69.07 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2,4-Triazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Triazole