Få mere at vide
1,2,4-Triazol, 99%
Artikelnummer. 11474673
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474673 25 g 25g
11484673 100 g 100g
11494673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11597.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.41 DKK
    287.65 DKK / 25g
    Spare 31.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69,067 g/mol
1,2,4-triazol anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det virker som et anti-afkalkningsmiddel og antifungal forbindelse. Det er meget udbredt i svampedræbende midler såsom fluconazol anditraconazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,4-Triazol anvendes i vid udstrækning som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det virker som et anti-afkalkningsmiddel og antifungal forbindelse. Det er meget udbredt i svampedræbende midler såsom fluconazol anditraconazol.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-88-0
Molekylær formel C2H3N3
Molekylvægt (g/mol) 69.067
MDL nummer MFCD00005228
InChI nøgle NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol
SMIL C1=NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazole
Smeltepunkt 118 °C til 122 °C
Kogepunkt 260 °C
Flammepunkt 158 °C (316 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 104767
Merck Index 14,9605
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 69.07
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Triazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Triazole