Få mere at vide
1,2,4-Triazol-4-amine, TRC
Artikelnummer. 30451540
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451540 1 g
30454986 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7674201G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-13-4
Molekylær formel C2 H4 N4
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Synonym 4-Amino-1,2,4-triazole, 4H-1,2,4-Triazole, 4-amino- (8CI), 1,2,4-Triazol-4-amine, 1,2,4-Triazol-4-ylamine, 1,2,4-Triazole-4-amine, 1-Amino-1,3,4-triazole, 1-Amino-1H-1,3,4-triazole, 4-Amino-1,2,4(4H)-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole, A 1137, NSC 3263, NSC 7242, 4H-1,2,4-Triazol-4-amine, ATC
IUPAC navn 1,2,4-triazol-4-amine
SMIL Nn1cnnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-1,2,4-triazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Formel vægt 84.0436
Procent renhed >95%