Få mere at vide
1,2,4-Triazin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30411610
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411610 50 mg
30411108 250 mg
30410823 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29038050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 290-38-0
Molekylær formel C3H3N3
Molekylvægt (g/mol) 81.08
Synonym 1,2,5-Triazine, as-Triazine
IUPAC navn 1,2,4-triazin
SMIL c1cnncn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3N3/c1-2-5-6-3-4-1/h1-3H
Formel vægt 81.0327