Få mere at vide
1,2,4-Triazine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triazine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3/c1-2-5-6-3-4-1/h1-3H |
| Formel vægt | 81.0327 |