Få mere at vide
1,2,4-Triazin-3-amin, TRC
Artikelnummer. 30453618
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453618 100 mg
30450631 10 mg
30451446 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795263100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-99-6
Molekylær formel C3H4N4
Molekylvægt (g/mol) 96.09
Synonym 3-Amino-1,2,4-triazine, 3-Amino-as-triazine, NSC 203233, [1,2,4]Triazin-3-ylamine
IUPAC navn 4H-1,2,4-triazin-3-imine
SMIL N=C1NC=CN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triazin-3-amine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4N4/c4-3-5-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,4,5,7)
Formel vægt 96.0436