Få mere at vide
1,2,4-triazin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10479644
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10479644 5 g 5g
10352003 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC14623DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-99-6
Molekylær formel C3H4N4
Molekylvægt (g/mol) 96.093
InChI nøgle MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
PubChem CID 70715
IUPAC navn 1,2,4-triazin-3-amin
SMIL C1=CN=NC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 4-Triazin-3-amine
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 96.09