Få mere at vide
1,2,4-triaminobenzen dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455962
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455962 500 mg
30449079 100 mg
30454244 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT895865500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-47-4
Molekylær formel C6H9N3 . 2(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 196.07
Synonym 1,2,4-Triamino-Benzene 2HCl
IUPAC navn benzen-1,2,4-triamin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.Nc1ccc(N)c(N)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triaminobenzene Dihydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;;/h1-3H,7-9H2;2*1H
Formel vægt 195.033