missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Triacetoxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Triacetoxybenzene |
| CAS | 613-03-6 |
| Molekylær formel | C12H12O6 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2,4-Tris(acetoxy)benzene, 2-Hydroxyhydroquinone triacetateHydroxyhydroquinone triacetate, Pyrogallol A, NSC 2149 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O6/c1-7(13)16-10-4-5-11(17-8(2)14)12(6-10)18-9(3)15/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(OC(=O)C)c(OC(=O)C)c1 |
| IUPAC navn | (3,4-diacetyloxyphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.22 |
| Formel vægt | 252.0634 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?