missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,4-Triacetoxybenzene, TRC

Artikelnummer. 30449689
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449689 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT72085525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Triacetoxybenzene
CAS 613-03-6
Molekylær formel C12H12O6
Mængde 25 g
Synonym 1,2,4-Tris(acetoxy)benzene, 2-Hydroxyhydroquinone triacetateHydroxyhydroquinone triacetate, Pyrogallol A, NSC 2149
InChI formel InChI=1S/C12H12O6/c1-7(13)16-10-4-5-11(17-8(2)14)12(6-10)18-9(3)15/h4-6H,1-3H3
SMIL CC(=O)Oc1ccc(OC(=O)C)c(OC(=O)C)c1
IUPAC navn (3,4-diacetyloxyphenyl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 252.22
Formel vægt 252.0634
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.