Få mere at vide
1,2,4-Oxadiazol-3-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Oxadiazol-3-amine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3O/c3-2-4-1-6-5-2/h1H,(H2,3,5) |
| Formel vægt | 85.0276 |