missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30012752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012752 100 mg
30012127 10 mg
30011865 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH371430100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1872428-97-1
Molekylær formel C15 H27 N O5
Molekylvægt (g/mol) 301.379
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)ethoxy]-4-oxobutanoic acid
SMIL CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1CCOC(=O)CCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[2-(4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)ethyl] Ester Butanedioic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H27NO5/c1-14(2)9-11(17)10-15(3,4)16(14)7-8-21-13(20)6-5-12(18)19/h11,17H,5-10H2,1-4H3,(H,18,19)
Formel vægt 301.189
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.