Få mere at vide
1-(2,4-dimethylphenyl)piperazin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581381 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10581381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 136940050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2, 4-Dimethylphenyl)piperazine
Navn note 99%
CAS 1013-76-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H18N2
Brydningsindeks 1,5530 til 1,555
MDL nummer MFCD00023127
Mængde 5 g
Synonym 1-2,4-dimethylphenyl piperazine, 1-2,4-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,4-dimethylphenyl, 2,4-dimethylphenyl piperazine, 1-2,4-dimethylphenyl piperazin, pubchem8588, akos bb-5739, timtec-bb sbb003650, 4-dimethylphenyl piperazine, acmc-2097uz
InChI nøgle RUIMBVCRNZHCRQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N2CCNCC2)C
IUPAC navn 1-(2,4-dimethylphenyl)piperazin
Molekylvægt (g/mol) 190.29
PubChem CID 70544
Formel vægt 190.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.