Få mere at vide
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol, 95%
Artikelnummer. p-7031165
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11370066
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32141.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5379-19-1 | C10H14O | 150.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5379-19-1
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00060890
InChI nøgle DNHQUGRUHBFDFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4-dimethylphenyl ethanol, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-ol, 1-2,4-dimethylbenzene-1-ethanol
PubChem CID 21475
IUPAC navn 1-(2,4-dimethylphenyl)ethanol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Mængde 1 g
Formel vægt 150.22
Procent renhed 95%