missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC

Artikelnummer. 30133215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133215 250 mg
30133238 500 mg
17919094 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD454245250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21255-69-6
Molekylær formel C15H14O4
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Synonym O-Desmethylangolensin
SMIL O=C(C(C)C1=CC=C(O)C=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
Formel vægt 258.0892
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.