missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(3’,4’-dihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-(3',4'-dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 887354-66-7 |
| Molekylær formel | C14H12O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O5/c15-9-2-3-10(13(18)7-9)12(17)5-8-1-4-11(16)14(19)6-8/h1-4,6-7,15-16,18-19H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccc(C(=O)Cc2ccc(O)c(O)c2)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.24 |
| Formel vægt | 260.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?