Få mere at vide
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)hexan-1-one |
| CAS | 3144-54-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, 1-Hexanone, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-, Hexanophenone, 2',4'-dihydroxy- (6CI,8CI), 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, 2',4'-Dihydroxycaprophenone, 2',4'-Dihydroxyhexanophenone, 4-Caproylresorcinol, 4-Hexanoylresorcinol, NSC 163332, 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)h |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-11(14)10-7-6-9(13)8-12(10)15/h6-8,13,15H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dihydroxyphenyl)hexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.254 |
| Vis mere |