Få mere at vide
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 10139-84-1 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| MDL nummer | MFCD00010817 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CC(C1=CC=C(O)C(C)=C1O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Procent renhed | 95% |