Få mere at vide
1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 85068-30-0 |
| Molekylær formel | C9H8F2O |
| MDL nummer | MFCD00015507 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | CCC(C1=CC=C(F)C=C1F)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.16 |
| Procent renhed | 98% |