Få mere at vide
1-(2’,4’-Difluorophenyl)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2',4'-Difluorophenyl)ethylamine |
| CAS | 603951-43-5 |
| Molekylær formel | C8 H9 F2 N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9F2N/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-5H,11H2,1H3 |
| SMIL | CC(N)c1ccc(F)cc1F |
| IUPAC navn | 1-(2,4-difluorophenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.16 |
| Formel vægt | 157.0703 |