missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol, LoGiCal

Artikelnummer. 30460977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460977 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30460977 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0235.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
CAS 206050-23-9
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 F2 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
InChI formel InChI=1S/C10H9F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6,10,16H,4H2
Løsningstype Neat
SMIL OC(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F
IUPAC navn 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 225.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 225.0714 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.