Få mere at vide
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanone |
| CAS | 132653-23-7 |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl2 N3 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-5-13-14-6-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| SMIL | Clc1ccc(C(=O)Cn2cnnc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-4-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.09 |
| Formel vægt | 254.9966 |