Få mere at vide
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310352
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30310352 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30310352 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12471900
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
CAS 58905-16-1
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H7 Cl2 N3 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 2',4'-Dichloro-2-(1,2,4-t
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
SMIL Clc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 256.088
Mængde 25 mg
Formel vægt 254.997 g/mol