Få mere at vide
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| CAS | 58905-16-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl2 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-[1,2,4]triazol-1-yl-ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 2',4'-Dichloro-2-(1,2,4-t |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| SMIL | Clc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| Vis mere |