Få mere at vide
1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole |
| CAS | 46503-52-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H8 Cl2 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, Ethanone, 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenacyl)imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazolyl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanone, 2,4-Dichlorophenyl (1,3-imidazole-1-yl)methyl ketone, 2',4'-Dichloro-2-(imidazol-1-yl)acetophenone, Oxiconazole Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7H,6H2 |
| SMIL | Clc1ccc(C(=O)Cn2ccnc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanone |
| Vis mere |