Få mere at vide
1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30050358
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050358 25 mg
30049249 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050358 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0281.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole
CAS 46503-52-0
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H8 Cl2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, Ethanone, 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorobenzoylmethyl)imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenacyl)imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazolyl)ethanone, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanone, 2,4-Dichlorophenyl (1,3-imidazole-1-yl)methyl ketone, 2',4'-Dichloro-2-(imidazol-1-yl)acetophenone, Oxiconazole Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7H,6H2
SMIL Clc1ccc(C(=O)Cn2ccnc2)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanone
Molekylvægt (g/mol) 255.1
Mængde 25 mg
Formel vægt 254.0014 g/mol