Få mere at vide
1-(2,4-dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazol, TRC
Artikelnummer. 30394299
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30394299 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30394299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI937560250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
CAS 200626-61-5
Molekylær formel C13H7Cl2N3O
Mængde 250 mg
Synonym 1H-Benzotriazol-1-yl(2,4-dichlorophenyl)-methanone, ITSA-1
InChI formel InChI=1S/C13H7Cl2N3O/c14-8-5-6-9(10(15)7-8)13(19)18-12-4-2-1-3-11(12)16-17-18/h1-7H
SMIL Clc1ccc(C(=O)n2nnc3ccccc23)c(Cl)c1
Molekylvægt (g/mol) 292.12
Formel vægt 290.9966