Få mere at vide
1-[2-(4-chlorphenyl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10578083
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10578083 10 g 10g
10577893 1 g 1g
10118562 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05406EA
Kemiske identifikatorer
CAS 219539-29-4
Molekylær formel C12H10ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 251.73
MDL nummer MFCD00276113
InChI nøgle NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
PubChem CID 2799112
IUPAC navn 1-[2-(4-chlorphenyl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1, 3-thiazin-5-yl]ethan-1-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 251.74
Procent renhed 97%