Få mere at vide
1-[2-[(4-klor-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine |
| CAS | 2514952-66-8 |
| Molekylær formel | C18H21ClN2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2S/c1-13-12-18(14(2)11-15(13)19)22-17-6-4-3-5-16(17)21-9-7-20-8-10-21/h3-6,11-12,20H,7-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(Cl)C=C(C)C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)=C1 |
| IUPAC navn | 1-(2-((4-chloro-2,5-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.89 |
| Formel vægt | 332.11 |