Få mere at vide
1-[2-[(4-klor-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazin, TRC
Artikelnummer. 30367313
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30367313 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30367313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37158010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]-piperazine
CAS 2514952-66-8
Molekylær formel C18H21ClN2S
Mængde 10 mg
Synonym 1-[2-[(4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine (ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2S/c1-13-12-18(14(2)11-15(13)19)22-17-6-4-3-5-16(17)21-9-7-20-8-10-21/h3-6,11-12,20H,7-10H2,1-2H3
SMIL CC1=C(Cl)C=C(C)C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)=C1
IUPAC navn 1-(2-((4-chloro-2,5-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazin
Molekylvægt (g/mol) 332.89
Formel vægt 332.11
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.