Få mere at vide
1,2,4-Butanetriol standardopløsning til GC ASTM Metode D-6584, Chem Lab
Artikelnummer. 15939316
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15939316 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 15939316 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL40.0272.0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    925.39 DKK / 5ml
    Spare 424.61 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Oversigt Indeholder 1000 μg/ml i pyridin
Emballage Ampul i glas
Løsningen indeholder 1000 μg/ml i pyridin
Metoder GC-metode ASTM D-6584
Tæthed 0.98 g/mL
Flammepunkt 17 °C
Fysisk form Væske
FN nummer 1282
Farve Farveløs
Smeltepunkt -42 °C
Kogepunkt 115 °C
Type Standard
Opløsningsmiddel eller Matrix Pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.1
Mængde 5 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Butanetriol standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-butantriol