Få mere at vide
1,2,4-Benzentriol, TRC
Artikelnummer. 30007023
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007023 10 mg
30006442 1 g
30005567 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB18980010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-73-3
Molekylær formel C6 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Synonym 1,2,4-Benzenetriol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818
IUPAC navn Benzen-1,2,4-triol
SMIL Oc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Benzenetriol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Formel vægt 126.0317