Få mere at vide
1,2,4-benzentricarboxylanhydrid, 97%
Artikelnummer. 10497280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497280 250 g Plastflaske 250g
10395970 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105372500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-30-7
MDL nummer MFCD00005925
InChI nøgle SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC navn 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic anhydride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164,0 °C til 169,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 390,0 °C
Flammepunkt 227 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H4O5
Mængde 250 g
Beilstein 18, 468
Merck Index 15, 9872
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes med vand. Andre opløseligheder: 0,002g/100g ccl4 - 0,06 g/100 g ligroin (25 c), 0,4 g/100 g blandede xylener - 15,5 g/100 g dmf (25 c), 49,6 g/100 g acetone (25 c), 21,6 g/100 g ethylacetat (25 c)
Molekylvægt (g/mol) 192.13
Formel vægt 192.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Flager