Få mere at vide
1,2,4-benzentricarboxylanhydrid, 97%
Artikelnummer. 11474240
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474240 1 kg 1kg
11416176 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23003.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192,126 g/mol
1,2,4-benzentricarboxylsyreanhydrid bruges til at fremstille gode varmebestandige, vejrbestandige og opløsningsmiddelbestandige trimellitatblødgøringsmidler, til at syntetisere polyesterharpikser, hærder af epoxyharpikser, varmebestandige isolerede laminater, varmebestandige lakker, stabilisatorer, farvestoffer, pigmenter, overfladeaktive stoffer. TMA kan også bruges som accelerant til vulkanisering, behandlingsmiddel af fiber og flokkuleringsmiddel af film. Det har bred anvendelse til højklasse aerooil, imprægneringsolie til kraftkondensatorer, klæbemidler til granulat, instant klæbemidler, limningsmidler, antirøgmidler, farvestoffer, trykfarver, medicin og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,4-benzentricarboxylsyreanhydrid bruges til at fremstille gode varmebestandige, vejrbestandige og opløsningsmiddelbestandige trimellitatblødgøringsmidler, til at syntetisere polyesterharpikser, hærder af epoxyharpikser, varmebestandige isolerede laminater, varmebestandige lakker, stabilisatorer, farvestoffer, pigmenter, overfladeaktive stoffer. TMA kan også bruges som accelerant til vulkanisering, behandlingsmiddel af fiber og flokkuleringsmiddel af film. Det har bred anvendelse til højklasse aerooil, imprægneringsolie til kraftkondensatorer, klæbemidler til granulat, instant klæbemidler, limningsmidler, antirøgmidler, farvestoffer, trykfarver, medicin og landbrugskemikalier.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand. Opløselig i ethanol, acetone og de fleste andre organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-30-7
Molekylær formel C9H4O5
Molekylvægt (g/mol) 192.126
MDL nummer MFCD00005925
InChI nøgle SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC navn 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Smeltepunkt 165 °C til 169 °C
Tæthed 1.54
Kogepunkt 240 °C til 245 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 227 °C (440 °F)
Mængde 1 kg
Beilstein 9394
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,9703
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand. Opløselig i ethanol, acetone og de fleste andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 192.13
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimellitic anhydride