Få mere at vide
1,2,4-benzentricarboxylanhydrid, 97%
Artikelnummer. 11416176
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416176 250 g 250g
11474240 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23003.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192,126 g/mol
1,2,4-benzentricarboxylsyreanhydrid bruges til at fremstille gode varmebestandige, vejrbestandige og opløsningsmiddelbestandige trimellitatblødgøringsmidler, til at syntetisere polyesterharpikser, hærder af epoxyharpikser, varmebestandige isolerede laminater, varmebestandige lakker, stabilisatorer, farvestoffer, pigmenter, overfladeaktive stoffer. TMA kan også bruges som accelerant til vulkanisering, behandlingsmiddel af fiber og flokkuleringsmiddel af film. Det har bred anvendelse til højklasse aerooil, imprægneringsolie til kraftkondensatorer, klæbemidler til granulat, instant klæbemidler, limningsmidler, antirøgmidler, farvestoffer, trykfarver, medicin og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,4-benzentricarboxylsyreanhydrid bruges til at fremstille gode varmebestandige, vejrbestandige og opløsningsmiddelbestandige trimellitatblødgøringsmidler, til at syntetisere polyesterharpikser, hærder af epoxyharpikser, varmebestandige isolerede laminater, varmebestandige lakker, stabilisatorer, farvestoffer, pigmenter, overfladeaktive stoffer. TMA kan også bruges som accelerant til vulkanisering, behandlingsmiddel af fiber og flokkuleringsmiddel af film. Det har bred anvendelse til højklasse aerooil, imprægneringsolie til kraftkondensatorer, klæbemidler til granulat, instant klæbemidler, limningsmidler, antirøgmidler, farvestoffer, trykfarver, medicin og landbrugskemikalier.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand. Opløselig i ethanol, acetone og de fleste andre organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-30-7
Molekylær formel C9H4O5
Molekylvægt (g/mol) 192.126
MDL nummer MFCD00005925
InChI nøgle SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC navn 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Smeltepunkt 165°C to 169°C
Tæthed 1.54
Kogepunkt 240°C to 245°C (14 mmHg)
Flammepunkt 227°C (440°F)
Mængde 250 g
Beilstein 9394
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9703
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water. Soluble in ethanol,acetone,and most other organic solvents.
Formel vægt 192.13
Procent renhed 97%