Få mere at vide
1,2,4-benzenetricarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11351877
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351877 100 g 100g
11341877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07359.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-44-9
Molekylær formel C9H6O6
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer MFCD00002470
InChI nøgle ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
PubChem CID 10708
ChEBI CHEBI:166055
IUPAC navn benzen-1,2,4-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Smeltepunkt ∽231 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 2214815
Merck Index 14,9702
Formel vægt 210.14
Procent renhed 98%