Få mere at vide
1,2,4-benzenetricarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 10732305 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732305 250 g Plastflaske 250g
10717782 5 g Glasflaske 5g
10153581 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732305 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349032500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-44-9
Molekylær formel C9H6O6
Molekylvægt (g/mol) 210.14
MDL nummer MFCD00002470
InChI nøgle ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
PubChem CID 10708
ChEBI CHEBI:166055
IUPAC navn benzen-1,2,4-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H3(COH)3
Mængde 250 g
Beilstein 09, 977
Merck Index 15, 9871
Formel vægt 210.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.