Få mere at vide
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 2,4-Bis(2-ethylhexyl) Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 2,4-bis(2-ethylhexyl) ester |
| CAS | 63468-11-1 |
| Molekylær formel | C25H38O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 2,4-Bis(2-ethylhexyl) Ester(Mixture of Diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)20-13-14-21(23(26)27)22(15-20)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27) |
| SMIL | O=C(O)C1=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 2,4-bis(((2-ethylhexyl)oxy)carbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.57 |
| Formel vægt | 434.27 |