missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,4-Bis(2-ethylhexyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester |
| CAS | 63468-10-0 |
| Molekylær formel | C25H37O6- |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)20-13-14-21(22(15-20)23(26)27)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)/p-1 |
| SMIL | CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,5-bis(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.565 |
| Formel vægt | 433.259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?