Få mere at vide
1,2,4-benzenetricarboxylsyre 1,2-dibutylester, TRC
Artikelnummer. 30339499
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30339499 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30339499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB190320250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester
CAS 165044-69-9
Molekylær formel C17H22O6
SMIL CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 322.35
Formel vægt 322,1416 g/mol
Procent renhed >95% (HPLC)