missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester |
| CAS | 165044-69-9 |
| Molekylær formel | C17H22O6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-3-5-9-22-16(20)13-8-7-12(15(18)19)11-14(13)17(21)23-10-6-4-2/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,4-bis(butoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.35 |
| Formel vægt | 322.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?