Få mere at vide
1,2,4-benzenetricarboxylsyre 1,2-bis(2-ethylhexyl) ester, TRC
Artikelnummer. 30138183
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138183 100 mg -
30137980 2.5 mg 2.5mg
30012580 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB190030100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63468-09-7
Molekylær formel C25 H38 O6
Molekylvægt (g/mol) 434.57
IUPAC navn 3,4-bis(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoesyre
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)21-14-13-20(23(26)27)15-22(21)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)
Formel vægt 434.2668